Learn More
TRC051384, MedChemExpress
Description
TRC051384 is a heat shock protein 70 (HSP70) inducer.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | TRC051384 |
| CAS | 867164-40-7 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C25H31N5O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.80 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(C(/C=C/C2=NC(N3CCOCC3)=CC=C2)=O)C=C1)NCCN4CCOCC4 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 465.54 |
| Poids de la formule | 465.54 |
| Afficher plus |