Learn More
Tréhalulose, TRC
Code produit 30180248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180248 25 mg 25mg
30179852 100 mg 100mg
30179807 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180248 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT20748025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51411-23-5
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.3
Synonyme 1-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-fructose, 1-O-alpha-D-Glucosylfructose, Mildear;Mildear 75, Trehalulose, Vitalose
Nom IUPAC (3S,4R,5R)-3,4,5,6-tétrahydroxy-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyhexane-2-one
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trehalulose
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h4,6-15,17-21H,1-3H2/t4-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Poids de la formule 342.1162