Learn More
Trelagliptin succinate, MedChemExpress
Description
Trelagliptin (SYR-472) succinate is a potent, orally active and highly selective DPP-4 inhibitor with an IC50 of 4 nM. Trelagliptin succinate improves glycemic control in vivo and can be used for the study of type 2 diabetes mellitus (T2DM).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trelagliptin succinate |
| CAS | 1029877-94-8 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H26FN5O6 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | SYR-472 succinate |
| Informations sur la solubilité | H2O : 100 mg/mL (210.32 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (105.16 mM) |
| SMILES | O=C(C=C(N1C[C@H](N)CCC1)N2CC3=C(C#N)C=CC(F)=C3)N(C)C2=O.O=C(O)CCC(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 475.47 |
| Afficher plus |