Learn More
Énanthate de trenbolone-d13, TRC
Code produit 30456468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456468 2.5 mg 2.50mg
30456791 10 mg 10mg
30453072 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30456468 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7190322.5MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trenbolone Enanthate-d13
Formule moléculaire C25 D13 H21 O3
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H34O3/c1-3-4-5-6-7-24(27)28-23-13-12-22-21-10-8-17-16-18(26)9-11-19(17)20(21)14-15-25(22,23)2/h14-16,21-23H,3-13H2,1-2H3/t21-,22+,23+,25+/m1/s1/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C
Nom IUPAC [(8S,13S,14S,17S)-13-méthyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-17-yl] 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridécadéutéroheptanoate
Poids moléculaire (g/mol) 395.616
Poids de la formule 395.332