Learn More
Énanthate de trenbolone, TRC
Code produit 30452861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452861 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452861 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT719030100MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trenbolone enanthate
CAS 1629618-98-9
Formule moléculaire C25 H34 O3
Quantité 100 mg
Synonyme (17β)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]-estra-4,9,11-trien-3-one, Trenbolone Enanthate
Formule InChI InChI=1S/C25H34O3/c1-3-4-5-6-7-24(27)28-23-13-12-22-21-10-8-17-16-18(26)9-11-19(17)20(21)14-15-25(22,23)2/h14-16,21-23H,3-13H2,1-2H3/t21-,22+,23+,25+/m1/s1
SMILES CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C
Nom IUPAC [(8S,13S,14S,17S)-13-méthyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-17-yle] heptanoate
Poids moléculaire (g/mol) 382.54
Poids de la formule 382.2508