Learn More
Trendione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Estra-4,9,11-triene-3,17-dione |
| CAS | 4642-95-9 |
| Formule moléculaire | C18H20O2 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | Estra-4,9,11-triene-3,17-dione, 10758-25A, RU 2065, Trendione |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-16H,2-7H2,1H3/t15-,16+,18+/m1/s1 |
| SMILES | O=C1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3C=C[C@@]21C)=O |
| Nom IUPAC | estra-4,9,11-triène-3,17-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 268.4 |
| Poids de la formule | 268.1463 |