Learn More
Thermo Scientific™ Kit de test d’hémagglutination pour Treponema pallidum (TPHA)
Code produit 13245639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 tests
Conditionnement:
200 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13245639 200 tests 200 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13245639 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DR0530M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Diagnostiquez sérologiquement la syphilis avec ce test d’hémagglutination pour Treponema pallidum.
Diagnostiquez sérologiquement la syphilis avec le test d’hémagglutination par Treponema pallidum (TPHA) Thermo Scientific™ Oxoid™.  Le test d’hémagglutination utilise des antigènes spécifiques pour la détection d’anticorps anti Treponema pallidum dans le diagnostic de la syphilis.
La syphilis est une maladie sexuellement transmissible. L’organisme responsable est  Treponema pallidum, un spirochète qui ne peut pas être cultivé sur des milieux de culture ou dans des cultures de tissus. Le diagnostic de l’infection se fait normalement par la détection d’anticorps spécifiques à Treponema pallidum  dans le sang ou le LCR du patient.
Le kit pour test TPHA est un test d’hémagglutination passive sensible spécialement conçu pour la détection d’anticorps dirigés contre Treponema pallidum.
  • Résultats rapides : obtenus en un peu plus de 30 minutes après la réception de l’échantillon ou de la culture à tester
  • Simple : réactifs prêts à l’emploi
  • Résultats faciles à lire
  • Excellente sensibilité : les antigènes spécifiques de haute qualité utilisés dans le test offrent une excellente sensibilité.
Les érythrocytes de volaille tannés sont enduits d’un antigène spécifique et suspendus dans un diluant 1,2,3. Lorsque des échantillons positifs dilués sont mélangés avec la suspension de test, l’anticorps dirigé contre l’antigène sensibilisant provoque l’agglutination des cellules. Les cellules forment un modèle caractéristique au fond d’un puits de plaque de microtitration. En l’absence d’anticorps réagissant, les cellules forment un bouton compact dans le puits. Les érythrocytes de volaille tannés non enduits sont utilisés comme cellules témoins.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Coffrets de témoins Positif
Description Kit de test d’hémagglutination Treponema pallidum (TPHA)
Substances à analyser détectables Anticorps dirigés contre Treponema pallidum
Type Kit de test d’hémagglutination pour Treponema pallidum (TPHA)
Comprend Suspension de cellules de test, suspension de cellules de contrôle, tampon diluant, sérum de contrôle positif, sérum de contrôle négatif
Quantité 200 tests