Learn More
Treprostinil sodium, MedChemExpress
Code produit 16499607
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499607 5 mg
16463526 25 mg
16451619 1 mg
16437068 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16499607 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16504
MedChemExpress Treprostinil (UT-15) sodium is a potent DP1 and EP2 agonist with EC50 values of 0.6±0.1 and 6.2±1.2 nM, respectively.
Treprostinil (UT-15) sodium is a potent DP1 and EP2 agonist with EC50 values of 0.6±0.1 and 6.2±1.2 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Treprostinil sodium
CAS 289480-64-4
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H33NaO5
Quantité 5 mg
Synonyme UT-15 sodium
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 26 mg/mL (63.03 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (40.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])COC1=C2C[C@@]3([H])C[C@@H](O)[C@H](CC[C@@H](O)CCCCC)[C@@]3([H])CC2=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 412.49
Poids de la formule 412.49
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation