Learn More
Tretazicar (>94 %), TRC
Code produit 30457272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457272 50 mg -
30449940 10 mg -
30451166 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457272 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT71980050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21919-05-1
Formule moléculaire C9H8N4O5
Poids moléculaire (g/mol) 252.18
Synonyme 5-(1-Aziridinyl)-2,4-dinitrobenzamide, 2,4-Dinitro-5-ethyleneiminobenzamide, 2,4-Dinitroethyleneiminobenzamide, 5-(1-Aziridinyl)-2,4-dinitrobenzamide, 5-Aziridino-2,4-dinitrobenzamide, 5-Aziridinyl-2,4-dinitrobenzamide, CB 1954, NSC 115829
Nom IUPAC 5-(aziridin-1-yl)-2,4-dinitrobenzamide
SMILES NC(=O)c1cc(N2CC2)c(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tretazicar
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H8N4O5/c10-9(14)5-3-7(11-1-2-11)8(13(17)18)4-6(5)12(15)16/h3-4H,1-2H2,(H2,10,14)
Poids de la formule 252.0495