Learn More
Sulfure de tri(1-aziridinyl)phosphine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15468348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468348 5 g 5g
15458348 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468348 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61778.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Solubilité
Soluble dans le benzène, l’acétone et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52-24-4
Formule moléculaire C6H12N3PS
Poids moléculaire (g/mol) 189.22
Numéro MDL MFCD00145452
Clé InChI FOCVUCIESVLUNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiotepa, thio-tepa, triethylenethiophosphoramide, thiophosphamide, tiofosfamid, tiofosyl, thiofozil, tespamin, thioplex, tiofozil
CID PubChem 5453
ChEBI CHEBI:9570
Nom IUPAC Tris(aziridine-1 -yl)-sulfanylidène-$l^}}5-phosphane
SMILES S=P(N1CC1)(N1CC1)N1CC1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Tri(1-aziridinyl)phosphine sulfide
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,acetone and methanol.
Poids de la formule 189.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.