Learn More
TRi-1, MedChemExpress
Code produit 16471427
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471427 50 mg
16465896 100 mg
16457937 5 mg
16415218 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16471427 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY125006
MedChemExpress TRi-1 is a potent, specific and irreversible inhibitor of cytosolic thioredoxin reductase 1 (TXNRD1), with an IC50 of 12 nM. TRi-1 has little mitochondrial toxicity for anticancer therapy.
TRi-1 is a potent, specific and irreversible inhibitor of cytosolic thioredoxin reductase 1 (TXNRD1), with an IC50 of 12 nM. TRi-1 has little mitochondrial toxicity for anticancer therapy.
Spécification
Nom chimique ou matériau TRi-1
CAS 246020-68-8
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H9ClN2O5S
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (190.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[N+](C1=CC=C(OC)N=C1S(=O)(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)[O-]
Poids moléculaire (g/mol) 328.73
Poids de la formule 328.73
Pourcentage de pureté 98.68%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death