Learn More
tri-2,4-xylyl Phosphate, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Trixylyl Phosphate |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H27O4P/c1-16-7-10-22(19(4)13-16)26-29(25,27-23-11-8-17(2)14-20(23)5)28-24-12-9-18(3)15-21(24)6/h7-15H,1-6H3 |
| Poids de la formule | 410.16 |
| Pourcentage de pureté | >95% |