Learn More
tri(2-méthylphényl)phosphine, Thermo Scientific™
Code produit. 10710494
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 10710494
Marque: Thermo Scientific Maybridge MB00147EE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 6163-58-2
Formule moléculaire C21H21P
Poids moléculaire (g/mol) 304.373
Clé InChI COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tri-o-tolylphosphine, tri o-tolyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphane, phosphine, tris 2-methylphenyl, tris o-tolyl phosphine, tri-ortho-toylphosphine, tri-ortho-tolylphosphine, phosphine, tri-o-tolyl, tri 2-methylphenyl phosphine
CID PubChem 80271
Nom IUPAC Tris(2-méthylphényl)phosphane
SMILES CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri(2-methylphenyl)phosphine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire (CH3C6H4)3P
Quantité 50 g
Poids de la formule 304.37
Pourcentage de pureté 97%