Learn More
Cole-Parmer™ Joint en PTFE Tri-Clamp
Code produit 11756354 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PTFE
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau
11756354 PTFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11756354 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3053884
Expédition estimée: 19-11-2026
Protègent votre pompe, vos vannes et d’autres composants dans la conduite de liquide
  • Pré-filtrent avant les filtres à membrane critiques
  • Génèrent de la turbulence pour un transfert de masse ou de chaleur amélioré
  • Purifient dans les applications de chromatographie
  • Les joints en PTFE offrent la meilleure compatibilité chimique
  • Résistance exceptionnelle aux températures élevées, à la corrosion et aux fissurations
  • Les joints en PTFE répondent aux exigences les plus élevées des applications pharmaceutiques, alimentaires et chimiques
  • Utilisez les joints à des températures allant de -450 à +550°F (-268 à +288°C)
  • Les joints à tamis sont conçus pour être interchangeables avec les joints d'étanchéité standard sanitaires
  • Les joints sont disponibles en silicone durci au platine, en Viton™, en EPDM, en PTFE et en Tuf-Steel dans les tailles de maille de 10, 20, 40, 60 et 100
  • La grille à mailles est faite en acier inox 316L
  • Les joints sont conformes à la norme USP classe VI, USDA, 3-A et BPFa
  • Conforme FDA
  • Tous les joints sont exempts d'ingrédients d'origine animale
Spécification
Description Joint en PTFE, maille 100, taille : 1 po
Matériau PTFE
Format 140 microns