Learn More
Sampling Systems Bouteille à trois ferrules
Code produit 31703045 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
31703045 1 mL 1 pièce
31703040 10 mL 1 pièce
31703046 100 mL 1 pièce
31703041 2 mL 1 pièce
31703044 25 mL 1 pièce
31703042 5 mL 1 pièce
31703043 50 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31703045 Fournisseur Sampling Systems Code fournisseur A8161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.40€
    98.15€ / 1 pièces
    Économisez 39.25€
    28% de réduction
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le Sampling Systems La gamme de flacons à trois ferrures est idéale pour stocker de petites quantités de poudres et de liquides.
  • Ces contenants de haute qualité sont idéaux lorsque vous avez besoin d'un petit récipient hermétique. Ils sont disponibles dans une large gamme de tailles, de 1 mL à 100 mL.
  • Le récipient est livré de série avec un couvercle, une pince et un joint en silicone. EPDM, Viton Des joints en PTFE sont également disponibles.
  • Simplicité d’utilisation
  • Leur conception sans interstices et leur finition de haute qualité les rendent faciles à nettoyer, conformément aux normes en vigueur. GMP .
  • Qualité - fabriqué en acier inoxydable 316L hautement poli.
  • Livraison rapide - Plus d'un million d'articles en stock. Livraison quasi-totale en 1 à 2 jours.
  • Achetez en toute confiance - Plus de 10 000 clients satisfaits dans le monde entier.
Spécification
Capacité (métrique) 1 mL
Capacité (impériale) 0,0338 oz.
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable (316L)
Closure Included Oui
Forme Cylindrique
Fit for Purpose Qualité certifiée
Type de produit Bouteille de rangement en métal