Learn More
Sampling Systems Bouteille à trois ferrules
Code produit 31703046 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31703046 100 mL 1 pièce
31703045 1 mL 1 pièce
31703040 10 mL 1 pièce
31703041 2 mL 1 pièce
31703044 25 mL 1 pièce
31703042 5 mL 1 pièce
31703043 50 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31703046 Fournisseur Sampling Systems Code fournisseur A816100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.84€
    149.17€ / 1 pièces
    Économisez 59.67€
    28% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Le Sampling Systems La gamme de flacons à trois ferrures est idéale pour stocker de petites quantités de poudres et de liquides.
  • Ces contenants de haute qualité sont idéaux lorsque vous avez besoin d'un petit récipient hermétique. Ils sont disponibles dans une large gamme de tailles, de 1 mL à 100 mL.
  • Le récipient est livré de série avec un couvercle, une pince et un joint en silicone. EPDM, Viton Des joints en PTFE sont également disponibles.
  • Simplicité d’utilisation
  • Leur conception sans interstices et leur finition de haute qualité les rendent faciles à nettoyer, conformément aux normes en vigueur. GMP .
  • Qualité - fabriqué en acier inoxydable 316L hautement poli.
  • Livraison rapide - Plus d'un million d'articles en stock. Livraison quasi-totale en 1 à 2 jours.
  • Achetez en toute confiance - Plus de 10 000 clients satisfaits dans le monde entier.
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable (316L)
Closure Included Oui
Fit for Purpose Qualité certifiée
Capacité (impériale) 3,38 oz
Forme Cylindrique
Type de produit Bouteille de stockage métallique