Learn More
Tri-n-butyl(3-méthyl-2 -butényl)étain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319066 5 g 5g
11309066 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319066 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20214.06
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 53911-92-5 | C17H36Sn | 359.185 g/mol
Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin is used in prenylation of ethyl propiolate. It is also involved in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le Tri-n-butyle3-méthyl-2butényl)étain est utilisé dans la prénylation du propiolate d’éthyle. Il est également utilisé dans la recherche chimique.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53911-92-5
Formule moléculaire C17H36Sn
Poids moléculaire (g/mol) 359.185
Numéro MDL MFCD01863649
Clé InChI XEFRYQPTIWSVGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributylprenylstannane, acmc-1am9p, tri-n-butyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributyl 3-methylbut-2-enyl stannane, stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl, tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl ;stannane
CID PubChem 2734722
Nom IUPAC tributyl(3-méthylbut-2-ényl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin
Densité 1.042
Point d’ébullition 283°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.488
Quantité 5 g
Numéro UN UN2788
Beilstein 3588742
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 359.19
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tributyl(3-methyl-2-buten-1-yl)stannane