Learn More
Citrate de tri-n-butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483983 1000 g 1000g
11493983 50 g 50g
11403993 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483983 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10266.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 77-94-1 | C18H32O7 | 360.45 g/mol
Tri-n-butyl citrate is used in polishes, inks, nitrocellulose lacquers, as an anti-foam agent and as a plasticizer. It is also used as paint additives, coating additives and processing aids. In addition to this, it is added to the zein film to enhance its mechanical properties for industrial processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le citrate de tri-n-butyle est utilisé dans les vernis, les encres, les laques de nitrate de cellulose, comme agent anti-mousse et comme plastifiant. Il est également utilisé comme additifs de peinture, additifs de revêtement et aides à la transformation. En outre, il est ajouté au film de zéine pour améliorer ses propriétés mécaniques pour le traitement industriel.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-94-1
Formule moléculaire C18H32O7
Poids moléculaire (g/mol) 360.45
Numéro MDL MFCD00027217
Clé InChI ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributyl citrate, butyl citrate, tri-n-butyl citrate, n-butyl citrate, citroflex 4, citric acid, tributyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tributyl ester, butyl citrate van, unii-827d5b1b6s, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, tributyl ester
CID PubChem 6507
Nom IUPAC 2-Hydroxypropane--tricarboxylate1,2,3-tricarboxylate de tributyle
SMILES CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-butyl citrate
Point de fusion -20°C
Densité 1.04
Point d’ébullition 325°C
Point d’éclair 157°C (315°F)
Odeur Weak
Indice de réfraction 1.444
Quantité 1000 g
Beilstein 1806072
Merck Index 14,1564
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 360.45
Pourcentage de pureté 99%