Learn More
Phosphate de tri-n-butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
5000mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423097 250 mL 250mL
11413097 1000 mL 1000mL
11433097 5000 mL 5000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16084.AK
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Tri-n-butyl phosphate is used as a solvent for rare earth metals exaction and purification, and as a flame retardant component of aircraft hydraulic fluid. It is involved in the formation of stable hydrophobic complexes with some metals. It is also employed as a defoamer additive in cement casings for oil wells, as an anti-air entrainment additive for coatings and floor finishes and as a solvent in nuclear fuel processing. Further, it is used as a solvent in inks, synthetic resins, gums and adhesives. In addition, it is used as a plasticizer for cellulose esters like nitrocellulose and cellulose acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphate tri-n-butylique est utilisé comme solvant pour l’exaction et la purification des métaux de la terre rare et comme composant ignifuge du liquide hydraulique d’avion. Il est impliqué dans la formation de complexes hydrophobes stables avec certains métaux. Il est également utilisé comme additif antimousse dans les boîtiers de ciment pour puits de pétrole, comme additif anti-air pour les revêtements et les finis à plancher et comme solvant dans le traitement du combustible nucléaire. De plus, il est utilisé comme solvant dans les encres, les résines synthétiques, les gommes et les adhésifs. De plus, il est utilisé comme plastifiant pour les esters de cellulose comme la nitrocellulose et l’acétate de cellulose.
Solubilité
Miscible à l’éther diéthylique, au benzène, au disulfure de carbone et à l’éthanol. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les alcalis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 126-73-8
Formule moléculaire C12H27O4P
Poids moléculaire (g/mol) 266.32
Numéro MDL MFCD00009436
Clé InChI STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de
CID PubChem 31357
ChEBI CHEBI:35019
Nom IUPAC tributyl phosphate
SMILES CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Tri-n-butyl phosphate
Point de fusion -80°C
Densité 0.977
Point d’ébullition 155°C to 156°C (10 mmHg)
Point d’éclair 152°C (305°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.424
Quantité 250 mL
Beilstein 1710584
Merck Index 14,9618
Informations sur la solubilité Miscible with diethyl ether,benzene,carbon disulfide and ethanol. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 266.32
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tri-n-butyl phosphate
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Consejos de prudencia
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tributyl phosphate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.