Learn More
Bromure de tri-n-butylallylphosphonium, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tri-n-butylallylphosphonium Bromide |
| CAS | 55894-18-3 |
| Formule moléculaire | C15H32BrP |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Allyltri-n-butylphosphonium Bromide, NSC 222446, Tributyl-2-propenylphosphonium Bromide, Allyltributylphosphonium Bromide, Tributyl-2-propen-1-ylphosphonium Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H32P.BrH/c1-5-9-13-16(12-8-4,14-10-6-2)15-11-7-3;/h8H,4-7,9-15H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | C=CC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-] |
| Nom IUPAC | bromure d'allyltributylphosphonium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 323.29 |
| Poids de la formule | 322.14 |