Learn More
Tri-n-butylborane, solution 1 M dans le THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435247
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15435247 500 mL 500mL
15425247 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32518.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tri-n-butylborane est utilisé comme réactif pour les réactions d’addition pour la synthèse de sels de phényltrialkylborate, les réactions multicomposants basées sur le bore pour la génération d’aziridines substituées, d’oxazolidines et les pyrrolidines, pour le couplage croisé des halopurines avec des trialkylboranes pour la synthèse d’antagonistes des récepteurs de l’adénosine A2A, pour les réactions d’alkylation C multicomposants avec des aldimines aromatiques, d’alkylation-boration et de substitution électrophile à un seul pot.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-56-5
Formule moléculaire C12H27B
Poids moléculaire (g/mol) 182.16
Numéro MDL MFCD00009423
Clé InChI CMHHITPYCHHOGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tri-n-butylborane, borane, tributyl, tributylborine, tri-n-butyl borane, tributylboron, tri-n-butylboron, ccris 4133, solution, tributyl-borane, tributyl borane
CID PubChem 31216
Nom IUPAC tributylborane
SMILES CCCCB(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-butylborane
Densité 0.834
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2924
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 182.16
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M de solution dans le THF