Learn More
Hydrure de tri-n-butylgermanium, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11375427 1 g 1g
11365427 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11375427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042688.03
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Réduction des chlorures benzyliques
Tri-n-butylgermanium hydride is used in the reduction of benzylic chlorides. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 998-39-0
Formule moléculaire C12H27Ge
Poids moléculaire (g/mol) 243.978
Numéro MDL MFCD00077987
Clé InChI UMRPCNGKANTZSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tri-n-butylgermane, tributylgermylradical, tri-n-butylgermanium, hydride
CID PubChem 6327830
Nom IUPAC tributylgermanium
SMILES CCCC[Ge](CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-butylgermanium hydride
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.92 g/mL
Point d’ébullition 123°C (20 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.4508
Quantité 1 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible.
Poids de la formule 244.95
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquide
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.