Learn More
Tri-n-butylphosphine, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481057 250 g 250g
15471057 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15481057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014114.30
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 998-40-3 | C12H27P | 202.32 g/mol
Tri-n-butylphosphine is used as a catalyst modifier in the cobalt-catalyzed hydroformylation of alkenes for industrial use. It is also used as a strong reducing agent and polymerization cross-linking catalyst. It is a used as an intermediate for phase transfer catalysts. Used with platinum (II) or (IV) in an intermolecular hydroamination of inactivated alkenes. It is used as 1,4-addition catalyst; used with disulfides for the thioetherification of alcohols; acylation catalyst; used to prepare active esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Pour le clivage des liaisons disulfures, comme catalyseur de réticulation de polymérisation, comme intermédiaire organique et dans les carburants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 998-40-3
Formule moléculaire C12H27P
Poids moléculaire (g/mol) 202.32
Numéro MDL MFCD00009462
Clé InChI TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributylphosphine, tri-n-butylphosphine, phosphine, tributyl, tris butyl phosphine, tributylfosfin, tributylfosfin czech, tributyl-phosphane, unii-0o52fjr7wn, tri-n-butyl phosphine, tributyl phosphine tbp
CID PubChem 13831
Nom IUPAC tributylphosphane
SMILES CCCCP(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-butylphosphine
Point de fusion -65°C
Densité 0.820 g/mL
Point d’ébullition 240°C
Point d’éclair >93°C (199°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.462
Quantité 250 g
Numéro UN UN3254
Beilstein 1738261
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Miscible with ether, methanol, ethanol and benzene
Poids de la formule 202.32
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tri-n-butylphosphine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Liquide pyrophorique Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tri-n-butylphosphine