Learn More
Chlorure de tri-n-butylétain, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429632 50 g 50g
11439632 250 g 250g
11419632 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429632 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10746.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1461-22-9 | C12H27ClSn | 325.508 g/mol
Tri-n-butyltin chloride is used as an endocrine disruptor as well as an inhibitor for the V-ATPases. It is also used as a rodent-repellent for cable coatings. Further, it is used in hot end glass coating. It also employed as a corrosion remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de tri-n-butylétain est utilisé comme perturbateur endocrinien et comme inhibiteur des V-ATPases. Il est également utilisé comme répulsif anti-rongeur pour les revêtements de câbles. De plus, il est utilisé dans le traitement de surface à chaud du verre. Il s’utilise aussi comme décapant de corrosion.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’heptane, du benzène et du toluène. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1461-22-9
Formule moléculaire C12H27ClSn
Poids moléculaire (g/mol) 325.508
Numéro MDL MFCD00000521
Clé InChI GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tributyltin chloride, chlorotributyltin, tri-n-butyltin chloride, tributylchlorotin, stannane, tributylchloro, chlorotri-n-butyltin, tri-n-butylchlorotin, tributyl chloro stannane, chlorotributylstannane, tributylstannyl chloride
CID PubChem 15096
ChEBI CHEBI:79734
Nom IUPAC tributyl(chloro)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-butyltin chloride
Point de fusion -19°C
Densité 1.2
Point d’ébullition 171°C to 173°C (25 mmHg)
Point d’éclair 120°C (248°F)
Indice de réfraction 1.491
Quantité 50 g
Numéro UN UN2788
Beilstein 3535715
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,heptane,benzene and toluene. Immiscible with water.
Poids de la formule 325.51
Pourcentage de pureté 96%