Learn More
Hydrure de tri-n-butylétain, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
10g
250g
25g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463900 50 g 50g
11453900 10 g 10g
11440883 25 g 25g
11450883 100 g 100g
11473900 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11463900 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13298.18
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 688-73-3 | C12H27Sn | 290.058 g/mol
Tri-n-butyltin hydride is used as a radical reagent in reductive cleavage, radical dehalogenation and intramolecular radical cyclization. It also promotes intramolecular cyclization leading to isoxazolo-benzaulene ring system. Further, it acts as a reducing agent for the conversion of alkyl halides to hydrocarbons. In addition to this, it is used in a veterinary anthelmintic for poultry and an intermediate to make other butyltin compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrure de tri-n-butylétain est utilisé comme réactif radicalaire dans le clivage réductif, la déshalogénation radicalaire et la cyclisation des radicaux intramoléculaires. Il favorise également la cyclisation intramoléculaire conduisant au système de composés cycliques d’isoxazolo-benzaulène. De plus, il agit comme agent réducteur pour la conversion des halogénures d’alkyle en hydrocarbures. En outre, il est utilisé dans un anthelmintique vétérinaire pour la volaille et dans un intermédiaire pour fabriquer d’autres composés de butylétain
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 688-73-3
Formule moléculaire C12H27Sn
Poids moléculaire (g/mol) 290.06
Numéro MDL MFCD00009416
Clé InChI PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributylstannanyl, tributlytin, tributylstannic hydride, tributyl tin, tri-n-butylstannane hydride, unii-4xdx163p3d, tin, tri-n-butyl-, hydride, tri-n-butylstannyl radical, stannane, tri-n-butyl-, hydride, tributyl-tin
CID PubChem 3032732
Nom IUPAC Tributylétain
SMILES CCCC[Sn](CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-butyltin hydride
Point de fusion 0°C to 1°C
Densité 1.098
Point d’ébullition 68°C to 74°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair 40°C (104°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.473
Quantité 50 g
Numéro UN UN2929
Beilstein 3587329
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 291.07
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tri-n-butyltin hydride, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tri-n-butyltin hydride