Learn More
Isocyanate de tri-n-butyltine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15461818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15461818 1 g 1g
15471818 5 g 5g
15481818 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15461818 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55526.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 681-99-2
Formule moléculaire C13H27NOSn
Poids moléculaire (g/mol) 332.075
Numéro MDL MFCD08272321
Clé InChI YGUNDMHXMXDGII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributyltin isocyanate, tributyl isocyanato stannane, stannane, isocyanato tributyl, tri-n-butyltin isocyanate, tributylstannyl isocyanate, tributyltin isothiocyanate, stannane, tributylisocyanato, tin, tributyl-, isothiocyanate, tri-n-butylisocyanatotin, acmc-20ajf1
CID PubChem 120323
Nom IUPAC tributyl(isocyanato)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-butyltin isocyanate
Couleur Incolore
Densité 1.203 g/mL
Point d’ébullition 297°C
Point d’éclair 110°C (230°F)
Formule linéaire [CH3(CH2)3]3SnNCO
Indice de réfraction 1.489
Quantité 1 g
Numéro UN UN2788
Poids de la formule 332.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide