Learn More
Tri-n-hexylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480138
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11480138 50 g 50g
11490138 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480138 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23716.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 102-86-3 | C18H39N | 269.517 g/mol
Tri-n-hexylamine is used as an extractant during isolation and purification of succinic acid from an escherichia coli fermentation broth in pharmaceutical industry. It is also used as an internal standard in screening of human hair specimens for designer drugs by ion mobility spectrometry. Further, it is involved in the synthesis of zinc oxide nanorods. In addition to this, it is used in the preparation of infrared luminescence nanohybrid films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tri-n-hexylamine est utilisée comme agent extractible lors de l’isolement et de la purification de l’acide succinique à partir d’un bouillon de fermentation d’Escherichia coli dans l’industrie pharmaceutique. Elle est également utilisée comme norme interne pour le balayage d’échantillons de cheveux humains pour les médicaments de conception par spectrométrie de mobilité ionique. De plus, elle est impliquée dans la synthèse des nanorodes d’oxyde de zinc. Elle est par ailleurs utilisée dans la préparation de films nanohybrides à luminescence infrarouge.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides et les chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-86-3
Formule moléculaire C18H39N
Poids moléculaire (g/mol) 269.517
Numéro MDL MFCD00009523
Clé InChI DIAIBWNEUYXDNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tri-n-hexylamine, trihexylamine, 1-hexanamine, n,n-dihexyl, c6-c12 trialkylamine, amines, tri-c6-12-alkyl, amine,trihexyl, 1-hexanamine,n-dihexyl, 1-hexanamine,n,n-dihexyl
CID PubChem 66022
Nom IUPAC N,N-dihexylhexane-1-amine
SMILES CCCCCCN(CCCCCC)CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-hexylamine
Point de fusion <-75°C
Densité 0.798
Point d’ébullition 263°C to 265°C
Point d’éclair 144°C (291°F)
Indice de réfraction 1.4415
Quantité 50 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 1755828
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 269.52
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tri-n-hexylamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-dihexyl-1-hexanamine