Learn More
Tri-n-hexylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490138 250 g 250g
11480138 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490138 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23716.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 102-86-3 | C18H39N | 269.517 g/mol
Tri-n-hexylamine is used as an extractant during isolation and purification of succinic acid from an escherichia coli fermentation broth in pharmaceutical industry. It is also used as an internal standard in screening of human hair specimens for designer drugs by ion mobility spectrometry. Further, it is involved in the synthesis of zinc oxide nanorods. In addition to this, it is used in the preparation of infrared luminescence nanohybrid films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tri-n-hexylamine est utilisée comme agent extractible lors de l’isolement et de la purification de l’acide succinique à partir d’un bouillon de fermentation d’Escherichia coli dans l’industrie pharmaceutique. Elle est également utilisée comme norme interne pour le balayage d’échantillons de cheveux humains pour les médicaments de conception par spectrométrie de mobilité ionique. De plus, elle est impliquée dans la synthèse des nanorodes d’oxyde de zinc. Elle est par ailleurs utilisée dans la préparation de films nanohybrides à luminescence infrarouge.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides et les chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-86-3
Formule moléculaire C18H39N
Poids moléculaire (g/mol) 269.517
Numéro MDL MFCD00009523
Clé InChI DIAIBWNEUYXDNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tri-n-hexylamine, trihexylamine, 1-hexanamine, n,n-dihexyl, c6-c12 trialkylamine, amines, tri-c6-12-alkyl, amine,trihexyl, 1-hexanamine,n-dihexyl, 1-hexanamine,n,n-dihexyl
CID PubChem 66022
Nom IUPAC N,N-dihexylhexane-1-amine
SMILES CCCCCCN(CCCCCC)CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-hexylamine
Point de fusion <-75°C
Densité 0.798
Point d’ébullition 263°C to 265°C
Point d’éclair 144°C (291°F)
Indice de réfraction 1.4415
Quantité 250 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 1755828
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 269.52
Pourcentage de pureté 97%