Learn More
Tri-n-octylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10704851 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
Code produit. 10704851
Marque: Thermo Scientific Acros 140281000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1116-76-3 | C24H51N | 353.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1116-76-3
Formule moléculaire C24H51N
Poids moléculaire (g/mol) 353.66
Clé InChI XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trioctylamine, tri-n-octylamine, tricaprylamine, tricaprylylamine, 1-octanamine, n,n-dioctyl, tri-n-caprylylamine, alamine 336, alamine 336s, alamine 3365, farmin 08
CID PubChem 14227
Nom IUPAC N,N-dioctyloctan-1amine
SMILES CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-octylamine
Point de fusion -34.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.8090g/mL
Point d’ébullition 365.0°C to 367.0°C
Point d’éclair 163°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)7]3N
Indice de réfraction 1.4480 to 1.4500
Quantité 100 mL
Beilstein 04,196
Gravité spécifique 0.809
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 353.66
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Masse cristalline à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tri-n-octylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers||Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.