Learn More
Oxyde de tri-n-octylphosphine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458913 500 g 500g
11438913 25 g 25g
11448913 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458913 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11062.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.50€
    516.65€ / 500g
    Économisez 120.85€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 78-50-2 | C24H51OP | 386.645 g/mol
Tri-n-octylphosphine oxide is a solvent used in the extraction of metals, especially uranium, zirconium and hafnium. It is also used as an auxiliary reagent in the solvent extraction of metals. It is also used to extract hydrogen bonding organic compounds. Further, it is useful as a capping ligand for the production of quantum dots, such as those consisting of cadmium selenide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de tri-n-octylphosphine est un solvant utilisé dans l’extraction de métaux, en particulier l’uranium, le zirconium et l’hafnium. Il est également utilisé comme réactif auxiliaire dans l’extraction par solvant des métaux. Il est également utilisé pour extraire des composés organiques à liaison d’hydrogène. De plus, il est utile comme ligand de cerclage pour la production de points quantiques, tels que ceux composés de séléniure de cadmium.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le toluène et l’hexane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-50-2
Formule moléculaire C24H51OP
Poids moléculaire (g/mol) 386.645
Numéro MDL MFCD00002083
Clé InChI ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trioctylphosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, topo, phosphine oxide, trioctyl, cyanex 921, hostarex px 324, trioctyl phosphine oxide, trioctylphosphane oxide, trioctylphosphino-1-one, acmc-209peg
CID PubChem 65577
Nom IUPAC 1-dioctylphosphoryloctane
SMILES CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-octylphosphine oxide
Point de fusion 52°C to 57°C
Densité 0.88
Point d’ébullition 212°C to 213°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair 252°C (486°F)
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Beilstein 1796648
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,toluene and hexane. Insoluble in water.
Poids de la formule 386.65
Pourcentage de pureté 98%