Läs mer
Oxyde de tri-n-octylphosphine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | Tri-n-octylphosphine oxide |
| Point de fusion | 50.0°C to 55.0°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Point d’ébullition | 201.0°C to 202.0°C (2.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 230°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (including isomer) (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | [CH3(CH2)7]3P(O) |
| Quantité | 25 g |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Tri-n-octylphosphine oxide
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.