Learn More
Oxyde de tri-n-octylphosphine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10115453 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10115453 500 g Flacon en verre 500g
10072670 25 g Flacon en verre 25g
10636784 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10115453 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 207605000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 78-50-2 | C24H51OP | 386.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-50-2
Formule moléculaire C24H51OP
Poids moléculaire (g/mol) 386.64
Numéro MDL MFCD00002083
Clé InChI ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trioctylphosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, topo, phosphine oxide, trioctyl, cyanex 921, hostarex px 324, trioctyl phosphine oxide, trioctylphosphane oxide, trioctylphosphino-1-one, acmc-209peg
CID PubChem 65577
Nom IUPAC 1-dioctylphosphoryloctane
SMILES CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-octylphosphine oxide
Point de fusion 50.0°C to 55.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 201.0°C to 202.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair 230°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (including isomer) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)7]3P(O)
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in cyclohexane,methanol
Poids de la formule 386.64
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou paillettes