Learn More
Oxyde de tri-n-octylphosphine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10636784 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10636784 100 g Flacon en verre 100g
10072670 25 g Flacon en verre 25g
10115453 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10636784 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 207601000
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 78-50-2 | C24H51OP | 386.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-50-2
Formule moléculaire C24H51OP
Poids moléculaire (g/mol) 386.64
Numéro MDL MFCD00002083
Clé InChI ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trioctylphosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, topo, phosphine oxide, trioctyl, cyanex 921, hostarex px 324, trioctyl phosphine oxide, trioctylphosphane oxide, trioctylphosphino-1-one, acmc-209peg
CID PubChem 65577
Nom IUPAC 1-dioctylphosphoryloctane
SMILES CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Tri-n-octylphosphine oxide
Point de fusion 50.0°C to 55.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 201.0°C to 202.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair 230°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (including isomer) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)7]3P(O)
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in cyclohexane,methanol
Poids de la formule 386.64
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou paillettes