Learn More
Tri-n-propylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Tri-n-propylamine is used as an chemical intermediate, organic solvent. It is used in the preparation of chemical compounds such as dyes, drugs, catalyst & other uses. It is used together with ruthenium in the electrochemiluminescence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La tri-n-propylamine est utilisée comme solvant organique intermédiaire chimique. Elle est utilisée dans la préparation de composés chimiques tels que les colorants, les médicaments, les catalyseurs & autres applications. Elle est utilisée avec le ruthénium dans l’électrochimiluminescence.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2,6 g/l) à 20°C, éther et éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants, les acides.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tri-n-propylamine |
| Point de fusion | -93°C |
| Densité | 0.755 |
| Point d’ébullition | 156°C |
| Point d’éclair | 34°C (93°F) |
| Odeur | Amine-like |
| Formule linéaire | (CH3CH2CH2)3N |
| Indice de réfraction | 1.416 |
| Quantité | 250 mL |
| Numéro UN | UN2260 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Tri-n-propylamine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Tripropylamine