Learn More
Tri-n-propylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433900 1 L 1L
11404023 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11433900 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10285.K2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 102-69-2 | C9H21N | 143.27 g/mol
Tri-n-propylamine is used as an chemical intermediate, organic solvent. It is used in the preparation of chemical compounds such as dyes, drugs, catalyst & other uses. It is used together with ruthenium in the electrochemiluminescence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tri-n-propylamine est utilisée comme solvant organique intermédiaire chimique. Elle est utilisée dans la préparation de composés chimiques tels que les colorants, les médicaments, les catalyseurs & autres applications. Elle est utilisée avec le ruthénium dans l’électrochimiluminescence.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2,6 g/l) à 20°C, éther et éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants, les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-69-2
Formule moléculaire C9H21N
Poids moléculaire (g/mol) 143.27
Numéro MDL MFCD00009363
Clé InChI YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tripropylamine, tri-n-propylamine, n,n-dipropyl-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-dipropyl, propyldi-n-propylamine, tripropylammonium, tripropyl amine, npr3, n,n-dipropyl-1-propylamine, tripropylamin
CID PubChem 7616
ChEBI CHEBI:38880
Nom IUPAC N,N-dipropylpropan-1-amine
SMILES CCCN(CCC)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-propylamine
Point de fusion -93°C
Densité 0.755
Point d’ébullition 156°C
Point d’éclair 34°C (93°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire (CH3CH2CH2)3N
Indice de réfraction 1.416
Quantité 1 L
Numéro UN UN2260
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water (2.6g/L) at 20°C,ether and ethanol.
Poids de la formule 143.27
Pourcentage de pureté 98%