Learn More
Chlorure de tri-n-propyltine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11314198 25 g 25g
11304198 1 g -
11394188 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11314198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041459.14
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 2279-76-7 | C9H21ClSn | 283.427 g/mol
Tri-n-propyltin chloride is used as pharmaceutical intermediate and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2279-76-7
Formule moléculaire C9H21ClSn
Poids moléculaire (g/mol) 283.427
Numéro MDL MFCD00013610
Clé InChI FVFLIQMADUVDSP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tri-n-propyltin chloride, tripropyltin chloride, stannane, chlorotripropyl, tripropylstannium chloride, tin, tripropyl-, chloride, unii-7iq49g05u7, chloro tripropyl stannane, tri-n-propyl tin chloride, chlorotripropyl stannane, tri-n-propyltinchloride
CID PubChem 16784
Nom IUPAC chloro(tripropyl)stannane
SMILES CCC[Sn](CCC)(CCC)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-propyltin chloride
Point de fusion -23.5°C
Densité 1.2678 g/mL at 28°C
Point d’ébullition 123°C (13 mmHg)
Indice de réfraction 1.491
Quantité 25 g
Numéro UN UN2788
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble in water (4.0E-3g/L) (25°C).
Poids de la formule 283.41
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide