Learn More
Chlorure de tri-n-propylétain, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374809 25 g 25g
11394809 1 g 1g
11384809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11374809 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 071122.14
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 2279-76-7 | C9H21ClSn | 283.427 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2279-76-7
Formule moléculaire C9H21ClSn
Poids moléculaire (g/mol) 283.427
Numéro MDL MFCD00013610
Clé InChI FVFLIQMADUVDSP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tri-n-propyltin chloride, tripropyltin chloride, stannane, chlorotripropyl, tripropylstannium chloride, tin, tripropyl-, chloride, unii-7iq49g05u7, chloro tripropyl stannane, tri-n-propyl tin chloride, chlorotripropyl stannane, tri-n-propyltinchloride
CID PubChem 16784
Nom IUPAC chloro(tripropyl)stannane
SMILES CCC[Sn](CCC)(CCC)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-propyltin chloride
Point de fusion -23.5°C
Densité 1.2678 g/mL at 28°C
Point d’ébullition 123°C (13 mmHg)
Indice de réfraction 1.491
Quantité 25 g
Numéro UN UN2788
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 283.41
Forme physique Liquide