Learn More
Chlorure tri-N-Propyltine, TRC
Code produit 30414594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30414594 250 mg
30415808 1 g
30416592 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30414594 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP838825250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2279-76-7
Formule moléculaire C9 H21 Cl Sn
Poids moléculaire (g/mol) 283.43
Synonyme Tripropyltin chloride, TPTCl
Nom IUPAC chloro(tripropyl)stannane
SMILES CCC[Sn](Cl)(CCC)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-propyltin chloride
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/3C3H7.ClH.Sn/c3*1-3-2;;/h3*1,3H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Poids de la formule 284.0354