Learn More
Chlorure tri-N-Propyltine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tri-n-propyltin chloride |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/3C3H7.ClH.Sn/c3*1-3-2;;/h3*1,3H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1 |
| Poids de la formule | 284.0354 |