Learn More
Tri-O-acétyl-D-glucal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10051500 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10051500 25 g Flacon en verre 25g
10255380 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10051500 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139240250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2873-29-2 | C12H16O7 | 272.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2873-29-2
Formule moléculaire C12H16O7
Poids moléculaire (g/mol) 272.25
Numéro MDL MFCD00063253
Clé InChI LLPWGHLVUPBSLP-UTUOFQBUSA-N
Synonyme tri-o-acetyl-d-glucal, 3,4,6-tri-o-acetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-2-acetoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, d-glucal triacetate, 3,4,6-tri-o-acetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-hex-1-enitol, arabino-hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-, triacetate, tri-o-acetylglucal, triacetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3,4-bis acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methyl acetate, tri-o-acetyl-glucal
CID PubChem 688303
Nom IUPAC Acétate de [(2R,3S,4R)-3,4-diacétyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]méthyle
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C=CO1)OC(=O)C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-O-acetyl-D-glucal
Note relative au nom 99%
Point de fusion 51.0°C to 53.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >110°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (30°C, 15 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 17, I, 111
Conditions de rotation spécifiques −15° (20°C c=2,EtOH)
Rotation spécifique − 15.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 272.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline