Learn More
Tri-O-acétyl-D-glucal, TRC
Code produit 30454743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454743 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454743 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7648005G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-O-acetyl-D-glucal
CAS 2873-29-2
Formule moléculaire C12 H16 O7
Quantité 5 g
Synonyme D-arabino-Hex-1-enitol','1,5-anhydro-2-deoxy-','3,4,6-triacetate, D-arabino-Hex-1-enitol','1,5-anhydro-2-deoxy-','triacetate (9CI), D-arabino-Hex-1-enopyranose','1,2-dideoxy-','triacetate (8CI), 3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-dideoxy-D-arabino-hex-1-enopyranose, 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-glucal, 3,4,6-Tri-O-acetylglucal, 3,4,6-Tris-O-acetyl-D-glucal, D-Glucal triacetate, Tri-O-acetyl-D-glucal, Tri-O-acetylglucal, Triacetyl-D-glucal
Formule InChI InChI=1S/C12H16O7/c1-7(13)17-6-11-12(19-9(3)15)10(4-5-16-11)18-8(2)14/h4-5,10-12H,6H2,1-3H3/t10-,11-,12+/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nom IUPAC [(2R,3S,4R)-3,4-diacétyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]acétate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 272.2512
Poids de la formule 272.0896