Learn More
Phosphate de tri-o-tolyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10613193 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10613193 100 g Flacon en verre 100g
10015403 25 g Flacon en verre 25g
10324312 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10613193 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 366461000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 78-30-8 | C21H21O4P | 368.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-30-8
Formule moléculaire C21H21O4P
Poids moléculaire (g/mol) 368.37
Numéro MDL MFCD00041906
Clé InChI YSMRWXYRXBRSND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tri-o-cresyl phosphate, tri-o-tolyl phosphate, o-tolyl phosphate, tocp, totp, phosphoric acid, tris 2-methylphenyl ester, o-cresyl phosphate, triorthocresyl phosphate, phosflex 179c, tri-2-tolyl phosphate
CID PubChem 6527
Nom IUPAC phosphate de tris(2-méthylphényl)
SMILES CC1=CC=CC=C1OP(=O)(OC1=CC=CC=C1C)OC1=CC=CC=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-o-tolyl phosphate
Note relative au nom 96%
Point de fusion -25°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2000g/mL
Point d’ébullition 410°C
Point d’éclair 225°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5580 to 1.561
Quantité 100 g
Merck Index 15, 9941
Gravité spécifique 1.2
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.01g/100mL (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol,soluble in ether
Poids de la formule 368.36
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tri-o-tolyl phosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.