Learn More
Tri(o-tolyl)phosphine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460013
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11460013
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12093.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6163-58-2 | C21H21P | 304.373 g/mol
Tri(o-tolyl)phosphine is used in a ruthenium-catalyzed direct amination of alcohols. It is also used in Suzuki reaction. Further, it is used in the preparation of tri-ortho-phosphinselenide by reacting with selenium as a reagent. In addition to this, it acts as a ligand in coordination chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tri(o-tolyl)phosphine est utilisée dans une amination directe des alcools catalysée par le ruthénium. Il est également utilisé dans la réaction Suzuki. De plus, elle est utilisée dans la préparation du tri-ortho-phosphinsélénide en réagissant avec le sélénium comme réactif. En outre, elle agit comme un ligand dans la chimie de coordination.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Légèrement soluble dans l’eau froide. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6163-58-2
Formule moléculaire C21H21P
Poids moléculaire (g/mol) 304.373
Numéro MDL MFCD00008514
Clé InChI COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tri-o-tolylphosphine, tri o-tolyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphane, phosphine, tris 2-methylphenyl, tris o-tolyl phosphine, tri-ortho-toylphosphine, tri-ortho-tolylphosphine, phosphine, tri-o-tolyl, tri 2-methylphenyl phosphine
CID PubChem 80271
Nom IUPAC Tris(2-méthylphényl)phosphane
SMILES CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri (o-tolyl)phosphine
Point de fusion 122°C to 127°C
Quantité 25 g
Beilstein 661212
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Slightly soluble in cold water. Insoluble in water.
Poids de la formule 304.37
Pourcentage de pureté ≥98%