Learn More
Dimère de ténofovir Tri-POC (> 90%), TRC
Code produit 30425054
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30425054 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30425054 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT01849010MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-POC Tenofovir dimer
CAS 1093279-77-6
Formule moléculaire C34 H52 N10 O17 P2
Quantité 10 mg
Synonyme 2,4,6,8-Tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid','5-[[(1R)-2-[6-[[[[9-[(2R)-5-hydroxy-2,11-dimethyl-5-oxido-9-oxo-3,6,8,10-tetraoxa-5-phosphadodec-1-yl]-9H-purin-6-yl]amino]methyl]amino]-9H-purin-9-yl]-1-methylethoxy]methyl]-','1,9-bis(1-methylethyl) ester','5-oxide
Formule InChI InChI=1S/C34H52N10O17P2/c1-21(2)59-32(45)51-16-56-62(48,49)19-54-24(7)9-43-14-41-26-28(37-12-39-30(26)43)35-11-36-29-27-31(40-13-38-29)44(15-42-27)10-25(8)55-20-63(50,57-17-52-33(46)60-22(3)4)58-18-53-34(47)61-23(5)6/h12-15,21-25H,9-11,16-20H2,1-8H3,(H,48,49)(H,35,37,39)(H,36,38,40)/t24-,25-/m1/s1
SMILES CC(C)OC(=O)OCOP(=O)(O)CO[C@H](C)Cn1cnc2c(NCNc3ncnc4c3ncn4C[C@@H](C)OCP(=O)(OCOC(=O)OC(C)C)OCOC(=O)OC(C)C)ncnc12
Nom IUPAC acide [(2R)-1-[6- 9-[(2R)-2-[bis(propan-2-yloxycarbonyloxyméthoxy)phosphorylméthoxy]propyl]purin-6-yl]amino]méthylamino]purin-9-yl]propan-2-yl]oxyméthyl-(propan-2-yloxycarbonyloxyméthoxy)phosphinique
Poids moléculaire (g/mol) 934.78
Poids de la formule 934.2987
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.