Learn More
Thermo Scientific™ Réactif Tri-Sil BP (BSA:Pyridine)
Code produit 11567680 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11567680 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11567680 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS49012
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Employez un mélange réactif-solvant pour une dérivatisation en une étape grâce au réactif Tri-Sil BP (BSA:Pyridine) Thermo Scientific™.
Employez un mélange réactif-solvant pour une dérivatisation en une étape grâce au réactif Tri-Sil BP (BSA:Pyridine) Thermo Scientific™. Constituée de BSA et de pyridine haute pureté, cette formulation de réactif de silylation permet la dérivatisation des alcools, phénols, acides organiques, amides aromatiques et amines pour l’analyse GC. Il est idéal pour les stéroïdes entravés.
Réagit avec un grand choix de composés
Alcools, phénols, certains énols et autres composés hydroxyles/polyhydroxyles pour former des triméthylsilyléthers
Acides organiques pour former des esters triméthylsilyliques
Amides aromatiques pour former des dérivés N-triméthylsilyliques
Amines pour former des dérivés N-triméthylsilyliques
Stéroïdes non entravés
Usage déconseillé avec des hydrates de carbone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec GC
Risques Corrosif, inflammable
Concentration standard 65 à 80, 20 à 25 %
Stockage 2°C à 8°C
Quantité 25 ml
Composants standard Pyridine, N-triméthylsilylacétamide de triméthylsilyle