Learn More
Thermo Scientific™ Réactif Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridine)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez un mélange de réactif et de solvant catalyseur, pour une dérivatisation en une seule étape grâce au réactif Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridine), composé de HMDS, de TMCS et de pyridine de haute pureté, qui produit rapidement des dérivés TMS de composés polaires pour vos analyses GC et vos synthèses biochimiques. Ce réactif polyvalent est parfaitement adapté pour la caractérisation GC de toute une gamme de composés comprenant les sucres, les alcools, les phénols, les stéroïdes, les stérols, les acides organiques et certaines amines.
- Dérivatise les glucides, phénols, stéroïdes, stérols, acides organiques, alcools et certaines amines
- Utile pour une production rapide de dérivés TMS de composés polaires pour la détermination par chromatographie en phase gazeuse et la synthèse biochimique
- La polyvalence, la vitesse et la facilité d’utilisation du réactif Tri-Suil HTP en ont fait la formulation de silylation la plus couramment utilisée
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | GC |
| Risques | Corrosif, inflammable |
| Concentration standard | 65 à 80, 10 à 20, 5 à 7 % |
| Stockage | 2°C à 8°C |
| Quantité | 10 ampoules de 1 ml |
| Composants standard | Pyridine, hexaméthyldisilazane, chlorotriméthylsilane |
Sécurité et traitement
- Tri-Sil HTP Reagent, 10 x 1 mL
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contain: Trimethylchlorosilane, Pyridine