Learn More
Thermo Scientific™ Réactif Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridine)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez un mélange de réactif et de solvant catalyseur, pour une dérivatisation en une seule étape grâce au réactif Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridine), composé de HMDS, de TMCS et de pyridine de haute pureté, qui produit rapidement des dérivés TMS de composés polaires pour vos analyses GC et vos synthèses biochimiques. Ce réactif polyvalent est parfaitement adapté pour la caractérisation GC de toute une gamme de composés comprenant les sucres, les alcools, les phénols, les stéroïdes, les stérols, les acides organiques et certaines amines.
- Dérivatise les glucides, phénols, stéroïdes, stérols, acides organiques, alcools et certaines amines
- Utile pour une production rapide de dérivés TMS de composés polaires pour la détermination par chromatographie en phase gazeuse et la synthèse biochimique
- La polyvalence, la vitesse et la facilité d’utilisation du réactif Tri-Suil HTP en ont fait la formulation de silylation la plus couramment utilisée
Specifications
Specifications
| À utiliser avec | GC |
| Risques | Corrosif, inflammable |
| Concentration standard | 65 à 80, 10 à 20, 5 à 7 % |
| Stockage | 2°C à 8°C |
| Quantité | 50 ml |
| Composants standard | Pyridine, hexaméthyldisilazane, chlorotriméthylsilane |