Learn More
Thermo Scientific™ Réactif Tri-Sil TBT (TMSI:BSA:TMCS)
Artikelnummer. 11537851 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
10 ampoules de 1 ml
Packungsgröße:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
11537851 10 ampoules de 1 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11537851 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TS49016
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Utilisez une formulation de réactif de silylation catalysée pour la dérivatisation d’hydroxyles grâce au réactif Tri-Sil TBT (TMSI:BSA:TMCS) Thermo Scientific™.
Utilisez une formulation de réactif de silylation catalysée pour la dérivatisation d’hydroxyles grâce au réactif Tri-Sil TBT (TMSI:BSA:TMCS) Thermo Scientific™. Composé de TMSI / BSA / TMCS (3:3:2), cette formulation de réactif de silylation catalysée réagit généralement avec les hydroxyles dans un court laps de temps à une température comprise entre 60 et 80°C pour former des éthers TMS. Les hydroxyles fortement entravés peuvent prendre plusieurs heures.
  • Convertit toutes les classes de groupes hydroxyles en éthers TMS
  • Dans des conditions normales, la réaction est complète en un court laps de temps à une température comprise entre 60 et 80°C, bien que les hydroxyles très entravés puissent prendre plusieurs heures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
À utiliser avec GC
Risques Toxique
Concentration standard 25 à 45, 25 à 45, 20 à 25%
Stockage Température ambiante
Quantité 10 ampoules de 1 ml
Composants standard N-triméthylsilylacétamide de triméthylsilyle, 1-(triméthylsilyl)-1H-imidazole, chlorotriméthylsilane
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri-Sil TBT, 10 x 1 mL
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylchlorosilane, N-(trimethylsilyl)imidazole
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.