Learn More
Thermo Scientific™ Réactif Tri-Sil TP (TMSI : Pyridine)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Effectuez la dérivatisation de composés hydroxyles, en particulier des hydrates de carbone, grâce au réactif Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI : pyridine). Contenant du TMSI dans de la pyridine, ce réactif permet de silyler les alcools et phénols, les acides organiques, les hydroxylamines, les acides aminés, les hydrates de carbone, les flavonoïdes, les glycols et polyglycols, les nucléotides, les stéroïdes, les acides hydroxyles, les barbituriques, les stupéfiants, les indoles et les vitamines.
Ne réagit pas avec les amines
Peut être utilisé en présence d’eau tant qu’il y a suffisamment de réactif présent pour réagir à la fois avec l’eau et avec l’échantillon
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | GC |
| Risques | Nocif |
| Stockage | 2°C à 8°C |
| Quantité | 10 ampoules de 1 ml |
| Composants standard | Pyridine, 1-(triméthylsilyl)-1H-imidazole |
| Concentration standard | 65 à 80, 20 à 25 % |