Learn More
Triacetin, MedChemExpress
Code produit 16408496
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16408496 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16408496 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0896
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Triacetin is an artificial chemical compound, is the triester of glycerol and acetic acid, and is the second simplest fat after triformin.
Triacetin is an artificial chemical compound, is the triester of glycerol and acetic acid, and is the second simplest fat after triformin.
Spécification
Nom chimique ou matériau Triacetin
Forme physique Liquid
CAS 102-76-1
Couleur Colorless
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H14O6
Synonyme Glyceryl triacetate 1,2,3-Triacetoxypropane
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 2.3 mg/mL (10.54 mM)
SMILES CC(OCC(OC(C)=O)COC(C)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 218.2
Poids de la formule 218.2
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research